2,6-Diméthylpyrazine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24687.06EA 64.2 EUR InStock
B24687.06 B24687.14
2,6-Diméthylpyrazine ≥99%
2,6-Diméthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 153…154 °C
Point de fusion: 38…43 °C
Densité: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: 52 °C (125 °F)
Numéro MDL: MFCD00006148
Numéro CAS: 108-50-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité