2,6-Diméthylpyrazine
Attention
002730-5G 002730-25G
FLUO002730-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002730-5G FLUO002730-25G
2,6-Diméthylpyrazine
2,6-Diméthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 0.9647 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006148
Numéro CAS: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité