2-Éthyl-3-méthylpyrazine
Attention
002731-5G 002731-25G
FLUO002731-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002731-5G FLUO002731-25G
2-Éthyl-3-méthylpyrazine
2-Éthyl-3-méthylpyrazine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006150
Numéro CAS: 15707-23-0
EINECS: 239-799-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité