2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18279.14 A18279.22
A18279.14EA 53.9 EUR InStock
A18279.14 A18279.22
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine ≥98%
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine
Purity: 98+% CAS No.: 1124-11-4 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Odour: Pleasant pH: 7 Melting Point: 83-86° Boiling Point: 190° Beilstein Reference: 113100 MDL No.: MFCD00006146
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C
Point de fusion: 83…86 °C
Densité: 1.08
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006146
Numéro CAS: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité