2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine
Fournisseur: Molekula
MOLEM47807175EA 0 EUR InStock
MOLEM47807175
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine
2,3,5,6-Tétraméthylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006146
Numéro CAS: 1124-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité