Pyrazole 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrazole, 1H-Pyrazole
131740250 131741000
ACRO131740250EA 53.9 EUR InStock
ACRO131740250 ACRO131741000
Pyrazole 98%, pur
Pyrazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…70 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005234
Numéro CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité