Pyrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14186.14 A14186.22
A14186.14EA 55.6 EUR InStock
A14186.14 A14186.22
Pyrazole ≥98%
Pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 288-13-1 Molecular Formula: C3H4N2 Formula Weight: 68.08 Odour: Unpleasant Melting Point: 66-70° Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 103775 Merck Reference: 14,7960 MDL No.: MFCD00005234
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 186…188 °C
Point de fusion: 66…70 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005234
Numéro CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 14,7960
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité