1-Méthylpyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
373540100 373540500
ACRO373540100EA 82.7 EUR InStock
ACRO373540100 ACRO373540500
1-Méthylpyrazole 98%
1-Méthylpyrazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg)
Densité: 0.993 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144943
Numéro CAS: 930-36-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité