1-Méthylpyrazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14831.14 L14831.06 L14831.03
L14831.14EA 200 EUR InStock
L14831.14 L14831.06 L14831.03
1-Méthylpyrazole ≥97%
1-Méthylpyrazole
Purity: 97+% CAS No.: 930-36-9 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Pungent Boiling Point: 127° Beilstein Reference: 105207 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00144943
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 127 °C
Densité: 0.988
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144943
Numéro CAS: 930-36-9
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité