1-Méthylpyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0969-25G M0969-5G
TCIAM0969-25GEA 105 EUR InStock
TCIAM0969-25G TCIAM0969-5G
1-Méthylpyrazole ≥98.0% (par GC)
1-Méthylpyrazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 127°C
Densité: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00144943
Numéro CAS: 930-36-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d74a412cd1bebf2c82676d6f9ca18474eb08aa3d&vid=d74a412cd1bebf2c82676d6f9ca18474eb08aa3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité