1,3,5-Triméthylpyrazole
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
019024-1G 019024-5G
FLUO019024-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019024-1G FLUO019024-5G
1,3,5-Triméthylpyrazole
1,3,5-Triméthylpyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 167…170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…35 °C
Densité: 0.9269 g/cm³ (40 °C)
Numéro MDL: MFCD00015536
Numéro CAS: 1072-91-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité