1-Phénylpyrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1H-pyrazole, 1-Phenylpyrazole
A14270.09 A14270.18 A14270.30
A14270.09EA 68.1 EUR InStock
A14270.09 A14270.18 A14270.30
1-Phénylpyrazole ≥98%
1-Phénylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1126-00-7 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5960 Boiling Point: 141-142°/30mm Beilstein Reference: 2594 MDL No.: MFCD00003112
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 141…142 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1.090
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003112
Numéro CAS: 1126-00-7
EINECS: 214-415-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité