1-Bromopyrène ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
18280.03 18280.06
18280.03EA 60 EUR InStock
18280.03 18280.06
1-Bromopyrène ≥95%
1-Bromopyrène
Purity: 95% CAS No.: 1714-29-0 Molecular Formula: C16H9Br Formula Weight: 281.13 Physical Form: Crystalline Melting Point: 94-95° MDL No.: MFCD00015767
Formule: C₁₆H₉Br
MW: 281,15 g/mol
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015767
Numéro CAS: 1714-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité