Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromopyrène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1495.0005 B1495-25G B1495-5G
TCIAB1495.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB1495.0005 TCIAB1495-25G TCIAB1495-5G
1-Bromopyrène ≥95.0% (par GC)
1-Bromopyrène


Formule: C₁₆H₉Br
MW: 281,15 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Numéro MDL: MFCD00015767
Numéro CAS: 1714-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef1246cd447673a30481cc58bf236d15fc304779&vid=ef1246cd447673a30481cc58bf236d15fc304779&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 95.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité