1-Aminopyrène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43968.02 43968.04
43968.02EA 59.1 EUR InStock
43968.02 43968.04
1-Aminopyrène ≥97%
1-Aminopyrene
Purity: 97% CAS No.: 1606-67-3 Molecular Formula: C16H11N Formula Weight: 217.27 Physical Form: Powder Melting Point: 116-119° MDL No.: MFCD00004140
Formule: C₁₆H₁₁N
Point d'ébullition: 415 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004140
Numéro CAS: 1606-67-3
EINECS: 216-521-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité