1-Nitropyrène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20967100EA 118 EUR InStock
EHERC20967100
1-Nitropyrène
1-Nitropyrène
Formule: C₁₆H₉NO₂
MW: 247,25 g/mol
Point de fusion: 156 °C
Numéro MDL: MFCD00004138
Numéro CAS: 5522-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité