Pyrène
Fournisseur: Merck
48570.EA 54.3 EUR InStock
48570.
Pyrène
Pyrène
Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Point d'ébullition: 404 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…150 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200…220 °C
Numéro MDL: MFCD00004136
Numéro CAS: 129-00-0
Merck Index: 12,08147
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/84/26659384.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité