3,6-Dichloropyridazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14795.A7EA 0 EUR InStock
A14795.A7 A14795.36 A14795.14 A14795.A1 A14795.22
3,6-Dichloropyridazine ≥98%
3,6-Dichloropyridazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 66…70 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006466
Numéro CAS: 141-30-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité