3,6-Dichloropyridazine
Attention
009132-25G 009132-100G 009132-500G
FLUO009132-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009132-25G FLUO009132-100G FLUO009132-500G
3,6-Dichloropyridazine
3,6-Dichloropyridazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 89…91 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006466
Numéro CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité