3-Amino-6-chloropyridazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridazin-3-amine
A10185.06 A10185.14
A10185.06EA 97.7 EUR InStock
A10185.06 A10185.14
3-Amino-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-6-chloropyridazine
Purity: 98% CAS No.: 5469-69-2 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 110918
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: ∼ 218 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051506
Numéro CAS: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité