3-Amino-6-chloropyridazine
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridazin-3-amine
018176-1G 018176-5G 018176-25G
FLUO018176-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018176-1G FLUO018176-5G FLUO018176-25G
3-Amino-6-chloropyridazine
3-Amino-6-chloropyridazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051506
Numéro CAS: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité