3-Chloro-6-méthoxypyridazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14173.06 A14173.14 A14173.22
A14173.06EA 45.4 EUR InStock
A14173.06 A14173.14 A14173.22
3-Chloro-6-méthoxypyridazine ≥97%
3-Chloro-6-méthoxypyridazine
Purity: 97% CAS No.: 1722-10-7 Molecular Formula: C5H5ClN2O Formula Weight: 144.56 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 118854
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité