Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridazine-3,6-diol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14730000EA 74.4 EUR InStock
EHERC14730000
Pyridazine-3,6-diol
Pyridazine-3,6-diol


Formule: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006665
Numéro CAS: 123-33-1
Merck Index: 13,05728
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité