Pyridazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13266.06 A13266.14
A13266.06EA 49.6 EUR InStock
A13266.06 A13266.14
Pyridazine ≥98%
Pyridazine
Purity: 98+% CAS No.: 289-80-5 Molecular Formula: C4H4N2 Formula Weight: 80.09 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5240 Odour: Unpleasant Melting Point: -8° Boiling Point: 87°/14mm Solubility: Miscible with water, benzene, DMF. Soluble in alcohol, ether Beilstein Reference: 103906 Merck Reference: 14,7969 MDL No.: MFCD00006463
Formule: C₄H₄N₂
Point d'ébullition: 87 °C (14 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.105
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006463
Numéro CAS: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 14,7969
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité