3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
Attention
CFF121.10 CFF121.50 017102-10G 017102-50G 017102-25G 017102-1G 017102-5G
CHMPCFF121.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF121.10 CHMPCFF121.50 FLUO017102-10G FLUO017102-50G FLUO017102-25G FLUO017102-1G FLUO017102-5G
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00006465
Numéro CAS: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité