2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO378980050EA 266 EUR InStock
ACRO378980050 ACRO378980010
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 65…69 °C
Numéro MDL: MFCD00234006
Numéro CAS: 40473-01-6
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité