3-Bromo-5-chloropyridine
033253-5G 033253-1G
FLUO033253-5GEA 0 EUR InStock
FLUO033253-5G FLUO033253-1G
3-Bromo-5-chloropyridine
3-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114221
Numéro CAS: 73583-39-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité