Acide 5-bromonicotinique
Fournisseur: Molekula
MOLE25102952-100GEA 0 EUR InStock
MOLE25102952-100G
Acide 5-bromonicotinique
Acide 5-bromonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…185 °C
Numéro MDL: MFCD00009783
Numéro CAS: 20826-04-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité