Acide 6-bromonicotinique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
H27926.14 H27926.06
H27926.14EA 389 EUR InStock
H27926.14 H27926.06
Acide 6-bromonicotinique ≥97%
Acide 6-bromonicotinique
Purity: 97% CAS No.: 6311-35-9 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 179-188° MDL No.: MFCD01927100
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point de fusion: 179…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927100
Numéro CAS: 6311-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité