Acide 6-bromonicotinique
Synonyms: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
023530-25G 023530-1G 023530-5G
FLUO023530-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023530-25G FLUO023530-1G FLUO023530-5G
Acide 6-bromonicotinique
Acide 6-bromonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01927100
Numéro CAS: 6311-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité