3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25766.03 H25766.06
H25766.03EA 38.3 EUR InStock
H25766.03 H25766.06
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Purity: 99% CAS No.: 407-20-5 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Flash Point: 64°(148°F) Odour: Characteristic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04112555
Formule: C₅H₃BrFN
Point de fusion: 24…28 °C
Point d'éclair: 64 °C (148 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112555
Numéro CAS: 407-20-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité