5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
378460050 378460250
ACRO378460050EA 40.5 EUR InStock
ACRO378460050 ACRO378460250
5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Point d'ébullition: 63 °C (15 mmHg)
Point d'éclair: 73 °C
Numéro MDL: MFCD01863742
Numéro CAS: 766-11-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité