2-Bromo-4-iodopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L20015.06EA 278 EUR InStock
L20015.06 L20015.03
2-Bromo-4-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03085768
Numéro CAS: 100523-96-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité