2-Bromo-5-iodopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20016.03 L20016.06
L20016.03EA 29.2 EUR InStock
L20016.03 L20016.06
2-Bromo-5-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 73290-22-9 Molecular Formula: C5H3BrIN Formula Weight: 283.89 Melting Point: 123-124° Beilstein Reference: 109100
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 123…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095201
Numéro CAS: 73290-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité