2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12706.14 A12706.22
A12706.14EA 106 EUR InStock
A12706.14 A12706.22
2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 35486-42-1 Molecular Formula: C5H4Br2N2 Formula Weight: 251.92 Melting Point: 102-105° Beilstein Reference: 119390
Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038041
Numéro CAS: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité