2-Amino-5-bromopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridylamine
ACRO153740050EA 34.5 EUR InStock
ACRO153740050 ACRO153740250
2-Amino-5-bromopyridine 97%
2-Amino-5-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006323
Numéro CAS: 1072-97-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité