2-Amino-5-bromopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
A1587-250G A1587-25G
TCIAA1587-250GEA 190 EUR InStock
TCIAA1587-250G TCIAA1587-25G
2-Amino-5-bromopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006323
Numéro CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5818ca204b0255000f252738145346b8cca104e&vid=b5818ca204b0255000f252738145346b8cca104e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité