2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14985.14 A14985.06
A14985.14EA 266 EUR InStock
A14985.14 A14985.06
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 6945-68-2 Molecular Formula: C5H4BrN3O2 Formula Weight: 218.01 Melting Point: 206-210° Beilstein Reference: 383851
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047441
Numéro CAS: 6945-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité