3-Bromo-5-méthoxypyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27728.06EA 94.2 EUR InStock
H27728.06 H27728.03
3-Bromo-5-méthoxypyridine ≥97%
3-Bromo-5-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point de fusion: 29…33 °C
Point d'éclair: 102 °C (216 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234169
Numéro CAS: 50720-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité