5-Bromo-2-méthoxypyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
376880050 376880250
ACRO376880050EA 45.5 EUR InStock
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-méthoxypyridine 97%
5-Bromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: 96 °C
Numéro MDL: MFCD01318952
Numéro CAS: 13472-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité