5-Bromo-2-méthoxypyridine
Attention
023910-25G 023910-5G
FLUO023910-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023910-25G FLUO023910-5G
5-Bromo-2-méthoxypyridine
5-Bromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318952
Numéro CAS: 13472-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité