2-Bromopyridine-3-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO152170050EA 51.6 EUR InStock
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Bromopyridine-3-ol 99%
2-Bromopyridine-3-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006220
Numéro CAS: 6602-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité