2-Bromopyridine-5-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27228.06 H27228.03
H27228.06EA 353 EUR InStock
H27228.06 H27228.03
2-Bromopyridine-5-ol 95%
2-Bromopyridine-5-ol
Purity: 95% CAS No.: 55717-45-8 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 133-136° MDL No.: MFCD04114184
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114184
Numéro CAS: 55717-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité