3-Bromopyridine-2-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20014.06EA 213 EUR InStock
L20014.06 L20014.03 L20014.14
3-Bromopyridine-2-ol ≥97%
3-Bromopyridine-2-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411569
Numéro CAS: 13466-43-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité