3-Bromopyridine-2-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2330-5GEA 44 EUR InStock
TCIAB2330-5G TCIAB2330-25G
3-Bromopyridine-2-ol ≥97.0% (par GC)
3-Bromopyridine-2-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411569
Numéro CAS: 13466-43-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/85/28934085.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 178.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité