5-Bromopyridine-2-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
B25267.06 B25267.14
B25267.06EA 27.4 EUR InStock
B25267.06 B25267.14
5-Bromopyridine-2-ol ≥97%
5-Bromopyridine-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 13466-38-1 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 108751
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234042
Numéro CAS: 13466-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité