3,4,5-Trichloropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12587.06EA 143 EUR InStock
A12587.06 A12587.03 A12587.14
3,4,5-Trichloropyridine ≥98%
3,4,5-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Point d'ébullition: 213…215 °C
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051685
Numéro CAS: 33216-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité