2-Chloronicotinonitrile
Synonyms: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
003361-25G 003361-100G
FLUO003361-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003361-25G FLUO003361-100G
2-Chloronicotinonitrile
2-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 107…108 °C
Numéro MDL: MFCD00014628
Numéro CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité