Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloronicotinonitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-carbonitrile

MOLEM87915489EA 0 EUR InStock
MOLEM87915489
2-Chloronicotinonitrile
2-Chloronicotinonitrile


Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 107…108 °C
Numéro MDL: MFCD00014628
Numéro CAS: 6602-54-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité