2-Chloroisonicotinamide
CFF133.2.5 CFF133.5 017099-5G 017099-1G
CHMPCFF133.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF133.2.5 CHMPCFF133.5 FLUO017099-5G FLUO017099-1G
2-Chloroisonicotinamide
2-Chloroisonicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00221401
Numéro CAS: 100859-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité